5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR50952-1G OR50952-250MG OR50952-5G
APOSOR50952-1GEA 78.3 EUR
APOSOR50952-1G APOSOR50952-250MG APOSOR50952-5G
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Formula: C₁₀H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234848
Núm. CAS: 15862-19-8