1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR50953-1G OR50953-250MG
APOSOR50953-1GEA 625 EUR
APOSOR50953-1G APOSOR50953-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
Formula: C₆H₁₀N₄O
MW: 154,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419412
Núm. CAS: 512810-25-2