3-Bromodibenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromodibenzo[b,d]furan
OR50961-1G OR50961-250MG OR50961-5G
APOSOR50961-1GEA 29 EUR
APOSOR50961-1G APOSOR50961-250MG APOSOR50961-5G
3-Bromodibenzofuran
3-Bromodibenzofuran
Formula: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Pto. de fusión: 122…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09966042
Núm. CAS: 26608-06-0