2-Cloro-3,5-dinitropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5098-1G OR5098-25G OR5098-5G
APOSOR5098-1GEA 125 EUR
APOSOR5098-1G APOSOR5098-25G APOSOR5098-5G
2-Cloro-3,5-dinitropiridina 97%
2-Cloro-3,5-dinitropiridina
Formula: C₅H₂ClN₃O₄
Pto. de fusión: 63…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006233
Núm. CAS: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II