3-Aminopropan-1-ol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-1-propanol
OR50998-100G OR50998-500G
APOSOR50998-100GEA 58.4 EUR
APOSOR50998-100G APOSOR50998-500G
3-Aminopropan-1-ol 99%
3-Aminopropan-1-ol
Formula: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Pto. Ebullición: 187
Pto. de fusión: 11
Pto. de inflamación: 101
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008223
Núm. CAS: 156-87-6
UN: 2735
ADR: 8 III