9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51003-1G OR51003-5G
APOSOR51003-1GEA 0 EUR
APOSOR51003-1G APOSOR51003-5G
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene 99%
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Formula: C₃₄H₂₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20040456
Núm. CAS: 855828-36-3