2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR51004-1G OR51004-5G OR51004-25G
APOSOR51004-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51004-1G APOSOR51004-5G APOSOR51004-25G
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formula: C₂₅H₁₄Br₂
MW: 474,20 g/mol
Pto. de fusión: 240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704219
Núm. CAS: 67665-47-8