2-Phenyl-9H-carbazole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51005-1G
OR51005-25G
OR51005-5G
APOSOR51005-1GEA
21.9
EUR
APOSOR51005-1G
APOSOR51005-25G
APOSOR51005-5G
2-Phenyl-9H-carbazole 99%
2-Phenyl-9H-carbazole
Formula:
C₁₈H₁₃N MW: 243,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD26402145 Núm. CAS: 88590-00-5 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)