10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51006-5G
APOSOR51006-5GEA 68.3 EUR
APOSOR51006-5G
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole 99%
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole
Formula: C₁₆H₁₀BrN
MW: 296,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22054961
Núm. CAS: 1698-16-4