4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Dibenzo[b,d]furan-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Dibenzofuran-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(Dibenzofuran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR51008-1G OR51008-25G OR51008-5G
APOSOR51008-1GEA 26.1 EUR
APOSOR51008-1G APOSOR51008-25G APOSOR51008-5G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran 99%
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran
Formula: C₁₈H₁₉BO₃
MW: 294,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18910632
Núm. CAS: 912824-85-2