4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR51009-1G OR51009-25G
APOSOR51009-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51009-1G APOSOR51009-25G
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 98%
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formula: C₂₅H₁₅Br
MW: 395,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660920
Núm. CAS: 1161009-88-6