2-(3-Bromophenyl)triphenylene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51010-5G
APOSOR51010-5GEA 81.2 EUR
APOSOR51010-5G
2-(3-Bromophenyl)triphenylene 98%
2-(3-Bromophenyl)triphenylene
Formula: C₂₄H₁₅Br
MW: 383,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28384139
Núm. CAS: 1313514-53-2