N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine, N4,N4'-Di(naphthalen-1-yl)-N4,N4'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
OR51012-1G OR51012-25G OR51012-5G
APOSOR51012-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51012-1G APOSOR51012-25G APOSOR51012-5G
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 99%
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine
Formula: C₄₄H₃₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093246
Núm. CAS: 123847-85-8