4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Triphenylen-2-ylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)triphenylene
OR51015-5G
APOSOR51015-5GEA 79.9 EUR
APOSOR51015-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 99%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₂₄H₂₃BO₂
MW: 354,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26401844
Núm. CAS: 890042-13-4