Imidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1H-Imidazol
OR5102-1KG OR5102-2.5KG OR5102-500G
APOSOR5102-1KGEA 40.6 EUR
APOSOR5102-1KG APOSOR5102-2.5KG APOSOR5102-500G
Imidazol
Imidazol
Formula: C₃H₄N₂
Pto. Ebullición: 235 °C
Pto. de fusión: 85…91 °C
Pto. de inflamación: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005183
Núm. CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8,II