4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(1-Pyrenyl)benzeneboronic acid
OR51021-1G OR51021-5G
APOSOR51021-1GEA 109 EUR
APOSOR51021-1G APOSOR51021-5G
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid
Formula: C₂₂H₁₅BO₂
MW: 322,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28130386
Núm. CAS: 872050-52-7