2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51025-5G
APOSOR51025-5GEA 195 EUR
APOSOR51025-5G
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene 98%
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formula: C₁₆H₁₆O
MW: 224,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32263492
Núm. CAS: 1514864-84-6