(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, (S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, (S)-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine
OR5103-10G OR5103-5G
APOSOR5103-10GEA 187 EUR
APOSOR5103-10G APOSOR5103-5G
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Pto. Ebullición: 50…52 °C
Pto. de fusión: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191371
Núm. CAS: 22795-99-9
UN: 2733
ADR: 3+8,III