1H-Indazole-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5104-100G OR5104-500G
APOSOR5104-100GEA 85.7 EUR
APOSOR5104-100G APOSOR5104-500G
1H-Indazole-3-carboxylic acid
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 266…270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00211066
Núm. CAS: 4498-67-3