Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
OR5106-100G OR5106-25G
APOSOR5106-100GEA 263 EUR
APOSOR5106-100G APOSOR5106-25G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Pto. Ebullición: 216…217 °C
Densidad: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005980
Núm. CAS: 15862-72-3