Isoquinoleína
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5109-100G OR5109-500G OR5109-25G
APOSOR5109-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5109-100G APOSOR5109-500G APOSOR5109-25G
Isoquinoleína
Isoquinoleína
Formula: C₉H₇N
Pto. Ebullición: 242…243 °C
Pto. de fusión: 26…28 °C
Densidad: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006898
Núm. CAS: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III