(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
OR5112-5G OR5112-25G OR5112-100G
APOSOR5112-5GEA 36.4 EUR
APOSOR5112-5G APOSOR5112-25G APOSOR5112-100G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. de fusión: 131…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065692
Núm. CAS: 73401-74-8