3-Oxovalerato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5113-100G OR5113-500G
APOSOR5113-100GEA 0 EUR
APOSOR5113-100G APOSOR5113-500G
3-Oxovalerato de metilo
3-Oxovalerato de metilo
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 73…74 °C/5mmHg
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,037 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011705
Núm. CAS: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3