2-Amino-4-cloropiridina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 4-Cloro-2-piridilamina, 4-Cloropiridin-2-amina

OR5114-25G OR5114-5G OR5114-100G
APOSOR5114-25GEA 26.1 EUR
APOSOR5114-25G APOSOR5114-5G APOSOR5114-100G
2-Amino-4-cloropiridina 98%
2-Amino-4-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113820
Núm. CAS: 19798-80-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR