2-Nitro-m-cresol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Nitro-3-methylphenol, 3-Methyl-2-nitrophenol
OR5116-10G OR5116-25G OR5116-100G
APOSOR5116-10GEA 21.9 EUR
APOSOR5116-10G APOSOR5116-25G APOSOR5116-100G
2-Nitro-m-cresol
2-Nitro-m-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 106…108 °C/9,5mmHg
Pto. de fusión: 35…39 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007125
Núm. CAS: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9