1,3-Diiodo-5,5-dimetilhidantoína 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: DIH
OR51176-25G OR51176-5G
APOSOR51176-25GEA 364 EUR
APOSOR51176-25G APOSOR51176-5G
1,3-Diiodo-5,5-dimetilhidantoína 97%
1,3-Diiodo-5,5-dimetilhidantoína
Formula: C₅H₆I₂N₂O₂
MW: 379,92 g/mol
Pto. de fusión: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00020867
Núm. CAS: 2232-12-4
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II