3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51179-1G OR51179-250MG
APOSOR51179-1GEA 224 EUR
APOSOR51179-1G APOSOR51179-250MG
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇ClO₃S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00448910
Núm. CAS: 310390-60-4