1-Acetilpiperazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5122-100G OR5122-25G OR5122-500G OR5122-5G
APOSOR5122-100GEA 101 EUR
APOSOR5122-100G APOSOR5122-25G APOSOR5122-500G APOSOR5122-5G
1-Acetilpiperazina 97%
1-Acetilpiperazina
Formula: C₆H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 127…130 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 31…34 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058676
Núm. CAS: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0