5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-Chloro-2-oxindole
OR51359-1G
OR51359-25G
APOSOR51359-1GEA
21.9
EUR
APOSOR51359-1G
APOSOR51359-25G
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona 95%
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona
Formula:
C₈H₆ClNO MW: 167,59 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191927 Núm. CAS: 17630-75-0 |