1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR51361-1G OR51361-5G
APOSOR51361-1GEA 87 EUR
APOSOR51361-1G APOSOR51361-5G
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole 95%
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole
Formula: C₅H₆N₂S₂
Pto. de fusión: 29…33 °C
Densidad: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750466
Núm. CAS: 74734-11-5