1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5138-1G OR5138-5G
APOSOR5138-1GEA 58 EUR
APOSOR5138-1G APOSOR5138-5G
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Formula: C₁₂H₁₇N₃O
MW: 219,29 g/mol
Pto. de fusión: 144…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01365904
Núm. CAS: 92394-00-8