1,4-Dimetilpiperazina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: sym-Dimethylpiperazine
OR5144-100G OR5144-1KG OR5144-500G
APOSOR5144-100GEA 50.9 EUR
APOSOR5144-100G APOSOR5144-1KG APOSOR5144-500G
1,4-Dimetilpiperazina
1,4-Dimetilpiperazina
Formula: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Pto. Ebullición: 131…132 °C/750mmHg
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 0,844 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006156
Núm. CAS: 106-58-1
EINECS: 203-412-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II