1-tert-Butylpiperazine 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5147-1G OR5147-5G
APOSOR5147-1GEA 31.9 EUR
APOSOR5147-1G APOSOR5147-5G
1-tert-Butylpiperazine 98+%
1-tert-Butylpiperazine
Formula: C₈H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 66…75 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 32…40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00049359
Núm. CAS: 38216-72-7