1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5152-25G OR5152-1KG
APOSOR5152-25GEA 89.9 EUR
APOSOR5152-25G APOSOR5152-1KG
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Formula: C₁₀H₂₄N₄
Pto. Ebullición: 150…152 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006161
Núm. CAS: 7209-38-3
UN: 2735
ADR: 8,II