cis-2,6-Dimetilpiperazina 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5153-100G OR5153-25G OR5153-5G
APOSOR5153-100GEA 129 EUR
APOSOR5153-100G APOSOR5153-25G APOSOR5153-5G
cis-2,6-Dimetilpiperazina 98+%
cis-2,6-Dimetilpiperazina
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 162 °C
Pto. de fusión: 108…111 °C
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772435
Núm. CAS: 21655-48-1
EINECS: 203-588-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III