N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
OR5155A-100G OR5155A-500G OR5155A-25G
APOSOR5155A-100GEA 29 EUR
APOSOR5155A-100G APOSOR5155A-500G APOSOR5155A-25G
N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo 97%
N-Trimetilsililacetamidato de trimetilsililo
Formula: C₈H₂₁NOSi₂
MW: 203.43 g/mol
Pto. Ebullición: 71…73 °C/35mmHg
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 0.832 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008270
Núm. CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8+3 II