2-Chloro-4-methylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5156-1G OR5156-25G OR5156-5G
APOSOR5156-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5156-1G APOSOR5156-25G APOSOR5156-5G
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094667
Núm. CAS: 7697-25-8