Ácido 3-cloro-p-toluico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5157-100G OR5157-25G OR5157-10G
APOSOR5157-100GEA 87 EUR
APOSOR5157-100G APOSOR5157-25G APOSOR5157-10G
Ácido 3-cloro-p-toluico 97%
Ácido 3-cloro-p-toluico
Formula: C₈H₇ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045841
Núm. CAS: 5162-82-3