4-(Methylsulphonyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5161-100G OR5161-25G
APOSOR5161-100GEA 48 EUR
APOSOR5161-100G APOSOR5161-25G
4-(Methylsulphonyl)aniline
4-(Methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Pto. de fusión: 133…138 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00025353
Núm. CAS: 5470-49-5
EINECS: 226-803-8