(S)-(-)-Óxido de estireno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Styrene oxide
OR5172-100G OR5172-25G OR5172-5G
APOSOR5172-100GEA 455 EUR
APOSOR5172-100G APOSOR5172-25G APOSOR5172-5G
(S)-(-)-Óxido de estireno 98%
(S)-(-)-Óxido de estireno
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 192…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064310
Núm. CAS: 20780-54-5