3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51727-5G OR51727-1G OR51727-500MG
APOSOR51727-5GEA 63.8 EUR
APOSOR51727-5G APOSOR51727-1G APOSOR51727-500MG
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
MW: 153,5658 g/mol
Pto. de fusión: 175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226540
Núm. CAS: 473923-97-6