3-Cianobenzoilo cloruro
Proveedor: Apollo Scientific
OR51730-1G OR51730-5G
APOSOR51730-1GEA 0 EUR
APOSOR51730-1G APOSOR51730-5G
3-Cianobenzoilo cloruro
3-Cianobenzoilo cloruro
Formula: C₈H₄ClNO
Pto. Ebullición: 125…129 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011545
Núm. CAS: 1711-11-1