2,2':5',2''-Tertiofeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51731-25G OR51731-5G
APOSOR51731-25GEA 95.7 EUR
APOSOR51731-25G APOSOR51731-5G
2,2':5',2''-Tertiofeno 98%
2,2':5',2''-Tertiofeno
Formula: C₁₂H₈S₃
Pto. Ebullición: 160 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012167
Núm. CAS: 1081-34-1