2-Acetyl-5-bromopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(5-Bromopyridin-2-yl)ethanone
OR51752-10G OR51752-1G OR51752-5G
APOSOR51752-10GEA 81.2 EUR
APOSOR51752-10G APOSOR51752-1G APOSOR51752-5G
2-Acetyl-5-bromopyridine
2-Acetyl-5-bromopyridine
Formula: C₇H₆BrNO
MW: 200,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974523
Núm. CAS: 214701-49-2