N-Hidroxiftalimida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxypthalimide
OR51753-100G OR51753-2.5KG OR51753-500G
APOSOR51753-100GEA 21.9 EUR
APOSOR51753-100G APOSOR51753-2.5KG APOSOR51753-500G
N-Hidroxiftalimida
N-Hidroxiftalimida
Formula: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Pto. de fusión: 233 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005891
Núm. CAS: 524-38-9
EINECS: 208-358-1