Ácido gálico, anhidro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico
OR51754-1KG OR51754-250G OR51754-5KG
APOSOR51754-1KGEA 94.4 EUR
APOSOR51754-1KG APOSOR51754-250G APOSOR51754-5KG
Ácido gálico, anhidro 99%
Ácido gálico
Formula: C₇H₆O₅
MW: 170,12 g/mol
Pto. de fusión: 251 °C (desc.)
Densidad: 1,694 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002510
Núm. CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9