N,N-Dibutilformamida 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Formdibutylamide, Formic acid dibutylamide
OR51755-100G OR51755-500G
APOSOR51755-100GEA 147 EUR
APOSOR51755-100G APOSOR51755-500G
N,N-Dibutilformamida 99%
N,N-Dibutilformamida
Formula: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C/15mmHg
Densidad: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003289
Núm. CAS: 761-65-9
EINECS: 212-090-0