Anhídrido ftálico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR51756-100G OR51756-1KG OR51756-500G
APOSOR51756-100GEA 30.6 EUR
APOSOR51756-100G APOSOR51756-1KG APOSOR51756-500G
Anhídrido ftálico
Anhídrido ftálico
Formula: C₈H₄O₃
Pto. Ebullición: 284 °C
Pto. de fusión: 131…134 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005918
Núm. CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5