3-Cloro-2-formilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
OR51758-1G OR51758-250MG
APOSOR51758-1GEA 66.7 EUR
APOSOR51758-1G APOSOR51758-250MG
3-Cloro-2-formilpiridina
3-Cloro-2-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09991855
Núm. CAS: 206181-90-0