2-Metoxi-6-formilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51762-5G OR51762-25G
APOSOR51762-5GEA 36.4 EUR
APOSOR51762-5G APOSOR51762-25G
2-Metoxi-6-formilpiridina 97%
2-Metoxi-6-formilpiridina
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 103…104 °C/20mmHg
Densidad: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664030
Núm. CAS: 54221-96-4